Tisk…
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51039-1G PC51039-5G
APOSPC51039-1GEA 5030 CZK
APOSPC51039-1G APOSPC51039-5G
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Vzorec: C₁₀H₅ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863554
CAS číslo: 955288-52-5