4-Chloro-2-(trichloromethyl)-8-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51038-1G
PC51038-5G
APOSPC51038-1GEA
6220
CZK
APOSPC51038-1G
APOSPC51038-5G
4-Chloro-2-(trichloromethyl)-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-2-(trichloromethyl)-8-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec:
C₁₁H₄Cl₄F₃N MW: 348.963 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179716 CAS číslo: 91991-76-3 |