4-Chloro-6-fluoro-2-(trichloromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51037-1G
PC51037-5G
APOSPC51037-1GEA
6220
CZK
APOSPC51037-1G
APOSPC51037-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-(trichloromethyl)quinoline
4-Chloro-6-fluoro-2-(trichloromethyl)quinoline
Vzorec:
C₁₀H₄Cl₄FN MW: 298.956 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02684139 CAS číslo: 927800-47-3 |