Tisk…
2-(2,2-Difluoroethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510359-1G PC510359-250MG
APOSPC510359-1GEA 31810 CZK
APOSPC510359-1G APOSPC510359-250MG
2-(2,2-Difluoroethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(2,2-Difluoroethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₆F₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26843607
CAS číslo: 1565712-50-6