Tisk…
5-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510354-1G PC510354-250MG PC510354-5G
APOSPC510354-1GEA 20300 CZK
APOSPC510354-1G APOSPC510354-250MG APOSPC510354-5G
5-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)pyrimidine 95%
5-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)pyrimidine
Vzorec: C₆H₅BrF₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24281314
CAS číslo: 1557875-06-5