Tisk…
4-(Boc-Amino)-2-fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510352-1G PC510352-250MG PC510352-5G
APOSPC510352-1GEA 15150 CZK
APOSPC510352-1G APOSPC510352-250MG APOSPC510352-5G
4-(Boc-Amino)-2-fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
4-(Boc-Amino)-2-fluoro-5-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₂FN₃O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31695792
CAS číslo: 473537-38-1