Tisk…
8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC510351-5G PC510351-1G
APOSPC510351-5GEA 1330 CZK
APOSPC510351-5G APOSPC510351-1G
8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Vzorec: C₈H₁₂F₂O₂
Bod tání: 40…44 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11847478
CAS číslo: 176251-49-3