Tisk…
Methyl 2-(4-fluoro-1H-indol-3-yl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510350-250MG PC510350-1G
APOSPC510350-250MGEA 7280 CZK
APOSPC510350-250MG APOSPC510350-1G
Methyl 2-(4-fluoro-1H-indol-3-yl)acetate
Methyl 2-(4-fluoro-1H-indol-3-yl)acetate
Vzorec: C₁₁H₁₀FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24617138
CAS číslo: 5159-06-8