Tisk…
3-(Dimethylamino)-4-fluorobenzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510348-1G PC510348-5G PC510348-250MG
APOSPC510348-1GEA 10950 CZK
APOSPC510348-1G APOSPC510348-5G APOSPC510348-250MG
3-(Dimethylamino)-4-fluorobenzeneboronic acid
3-(Dimethylamino)-4-fluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22573089
CAS číslo: 1186215-34-8