Tisk…
2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510345-1G PC510345-250MG
APOSPC510345-1GEA 17390 CZK
APOSPC510345-1G APOSPC510345-250MG
2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxamide
2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxamide
Vzorec: C₅H₂Cl₂FN₃O
MW: 209,993 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29065912
CAS číslo: 2006277-92-3