Tisk…
2-(4-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC510336-1G PC510336-250MG PC510336-5G
APOSPC510336-1GEA 6220 CZK
APOSPC510336-1G APOSPC510336-250MG APOSPC510336-5G
2-(4-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(4-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251,025 g/mol
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11167796
CAS číslo: 913574-93-3
UN: 3261
ADR: 8,III