Tisk…
4-(Carboxydifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC510332-1G PC510332-250MG
APOSPC510332-1GEA 5630 CZK
APOSPC510332-1G APOSPC510332-250MG
4-(Carboxydifluoromethyl)benzoic acid
4-(Carboxydifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆F₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21099440
CAS číslo: 1240313-90-9
UN: 1759
ADR: 8,III