Tisk…
Ethyl 2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510329-1G PC510329-250MG PC510329-5G
APOSPC510329-1GEA 20300 CZK
APOSPC510329-1G APOSPC510329-250MG APOSPC510329-5G
Ethyl 2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetate
Ethyl 2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetate
Vzorec: C₁₀H₉BrF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16036663
CAS číslo: 885068-75-7