Tisk…
2,2-Difluoro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC510326-5G PC510326-1G
APOSPC510326-5GEA 28700 CZK
APOSPC510326-5G APOSPC510326-1G
2,2-Difluoro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
2,2-Difluoro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Vzorec: C₉H₅F₅O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16756774
CAS číslo: 73790-11-1
UN: 3261
ADR: 8,III