Tisk…
2,2-Difluoro-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510324-5G PC510324-1G
APOSPC510324-5GEA 28700 CZK
APOSPC510324-5G APOSPC510324-1G
2,2-Difluoro-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
2,2-Difluoro-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,155 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16748867
CAS číslo: 1250773-62-6