Tisk…
2-(3-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC510320-1G PC510320-250MG PC510320-100MG
APOSPC510320-1GEA 22850 CZK
APOSPC510320-1G APOSPC510320-250MG APOSPC510320-100MG
2-(3-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(3-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Vzorec: C₉H₅F₂NO₂
MW: 197,138 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16748868
CAS číslo: 1249974-01-3