Tisk…
2-(4-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC510316-1G PC510316-5G
APOSPC510316-1GEA 12770 CZK
APOSPC510316-1G APOSPC510316-5G
2-(4-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(4-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Vzorec: C₉H₅F₂NO₂
MW: 197,138 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18533660
CAS číslo: 1261358-84-2