Tisk…
2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510308-1G PC510308-250MG PC510308-5G
APOSPC510308-1GEA 11540 CZK
APOSPC510308-1G APOSPC510308-250MG APOSPC510308-5G
2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24503444
CAS číslo: 1308915-16-3