Tisk…
Methyl 5-bromo-6-fluoroindole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510303-1G PC510303-250MG PC510303-5G
APOSPC510303-1GEA 17130 CZK
APOSPC510303-1G APOSPC510303-250MG APOSPC510303-5G
Methyl 5-bromo-6-fluoroindole-2-carboxylate
Methyl 5-bromo-6-fluoroindole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₇BrFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29055290
CAS číslo: 2006277-60-5