Tisk…
(R)-4-Amino-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC510301-1G PC510301-250MG PC510301-5G
APOSPC510301-1GEA 12770 CZK
APOSPC510301-1G APOSPC510301-250MG APOSPC510301-5G
(R)-4-Amino-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
(R)-4-Amino-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
Vzorec: C₅H₁₂FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29055294
CAS číslo: 1544241-64-6