Tisk…
Methyl 2,6-Difluoro-4-methylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510300-1G PC510300-5G
APOSPC510300-1GEA 11310 CZK
APOSPC510300-1G APOSPC510300-5G
Methyl 2,6-Difluoro-4-methylbenzoate
Methyl 2,6-Difluoro-4-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23135649
CAS číslo: 79538-30-0