Tisk…
1-[(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)(phenyl)methyl]imidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC510299-1G PC510299-250MG PC510299-5G
APOSPC510299-1GEA 16830 CZK
APOSPC510299-1G APOSPC510299-250MG APOSPC510299-5G
1-[(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)(phenyl)methyl]imidazole
1-[(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)(phenyl)methyl]imidazole
Vzorec: C₂₂H₁₆F₂N₂
Bod tání: 161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00865591
CAS číslo: 119006-77-8