Tisk…
7-Fluoro-2-hydroxynaphthalene-1,4-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510289-1G PC510289-250MG
APOSPC510289-1GEA 45960 CZK
APOSPC510289-1G APOSPC510289-250MG
7-Fluoro-2-hydroxynaphthalene-1,4-dione
7-Fluoro-2-hydroxynaphthalene-1,4-dione
Vzorec: C₁₀H₅FO₃
MW: 192,143 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14706170
CAS číslo: 58472-36-9