Tisk…
4-(4-Fluorophenyl)-1-(p-tolyl)-1-butanone
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510287-1G PC510287-250MG PC510287-5G
APOSPC510287-1GEA 12770 CZK
APOSPC510287-1G APOSPC510287-250MG APOSPC510287-5G
4-(4-Fluorophenyl)-1-(p-tolyl)-1-butanone
4-(4-Fluorophenyl)-1-(p-tolyl)-1-butanone
Vzorec: C₁₇H₁₇FO
MW: 256,315 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29049235
CAS číslo: 2006277-31-0