Tisk…
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC510286-1G PC510286-250MG PC510286-5G
APOSPC510286-1GEA 4200 CZK
APOSPC510286-1G APOSPC510286-250MG APOSPC510286-5G
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 95%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂NO
MW: 224,003 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11977440
CAS číslo: 899452-26-7