2-Fluoro-1-iodo-2-methylpropane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510283-1G
PC510283-250MG
APOSPC510283-1GEA
28700
CZK
APOSPC510283-1G
APOSPC510283-250MG
2-Fluoro-1-iodo-2-methylpropane
2-Fluoro-1-iodo-2-methylpropane
Vzorec:
C₄H₈FI Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24458933 CAS číslo: 19869-79-5 |