Tisk…
4-Chloro-5,7-difluoroquinazoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510282-1G PC510282-250MG
APOSPC510282-1GEA 14980 CZK
APOSPC510282-1G APOSPC510282-250MG
4-Chloro-5,7-difluoroquinazoline
4-Chloro-5,7-difluoroquinazoline
Vzorec: C₈H₃ClF₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18377822
CAS číslo: 791602-75-0