Tisk…
Ethyl 3-(2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510280-1G PC510280-5G
APOSPC510280-1GEA 11280 CZK
APOSPC510280-1G APOSPC510280-5G
Ethyl 3-(2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl)benzoate
Ethyl 3-(2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl)benzoate
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29035075
CAS číslo: 2006277-57-0