Tisk…
(S)-3-(3-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510276-5G PC510276-1G
APOSPC510276-5GEA 37690 CZK
APOSPC510276-5G APOSPC510276-1G
(S)-3-(3-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
(S)-3-(3-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Vzorec: C₉H₉FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28977372
CAS číslo: 159415-52-8