2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde, 2-Formyl-5-(trifluoromethyl)phenol, 4-Formyl-3-hydroxybenzotrifluoride
PC51027-1G
PC51027-5G
PC51027-25G
APOSPC51027-1GEA
1620
CZK
APOSPC51027-1G
APOSPC51027-5G
APOSPC51027-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec:
C₈H₅F₃O₂ MW: 190.119 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04039240 CAS číslo: 58914-34-4 |