Tisk…
2-Amino-6-bromo-5-fluoro-3-methylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510264-1G PC510264-250MG
APOSPC510264-1GEA 26090 CZK
APOSPC510264-1G APOSPC510264-250MG
2-Amino-6-bromo-5-fluoro-3-methylbenzoic acid
2-Amino-6-bromo-5-fluoro-3-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₇BrFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28977408
CAS číslo: 1694614-97-5