Tisk…
2-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510262-1G PC510262-5G PC510262-250MG
APOSPC510262-1GEA 17130 CZK
APOSPC510262-1G APOSPC510262-5G APOSPC510262-250MG
2-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carbaldehyde
2-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₅ClF₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23132257
CAS číslo: 1254366-15-8