Tisk…
3-Ethoxy-2-fluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510249-1G PC510249-250MG PC510249-5G
APOSPC510249-1GEA 22620 CZK
APOSPC510249-1G APOSPC510249-250MG APOSPC510249-5G
3-Ethoxy-2-fluoropyridine
3-Ethoxy-2-fluoropyridine
Vzorec: C₇H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18384511
CAS číslo: 847225-55-2