Tisk…
Methyl 4-morpholino-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510245-1G PC510245-5G
APOSPC510245-1GEA 13360 CZK
APOSPC510245-1G APOSPC510245-5G
Methyl 4-morpholino-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Methyl 4-morpholino-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Vzorec: C₁₄H₁₅F₃N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14585011
CAS číslo: 404010-73-7