2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510243-1G
PC510243-250MG
PC510243-5G
APOSPC510243-1GEA
14220
CZK
APOSPC510243-1G
APOSPC510243-250MG
APOSPC510243-5G
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiazole-5-carboxylic acid
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiazole-5-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₁H₆F₃NO₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07375334 CAS číslo: 886370-20-3 |