Tisk…
1-(2-Chloroethyl)-2-fluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510242-1G PC510242-250MG PC510242-5G
APOSPC510242-1GEA 13630 CZK
APOSPC510242-1G APOSPC510242-250MG APOSPC510242-5G
1-(2-Chloroethyl)-2-fluorobenzene
1-(2-Chloroethyl)-2-fluorobenzene
Vzorec: C₈H₈ClF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110026
CAS číslo: 119779-12-3