Tisk…
6,8-Difluorochroman-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC510240-1G PC510240-250MG PC510240-5G
APOSPC510240-1GEA 5590 CZK
APOSPC510240-1G APOSPC510240-250MG APOSPC510240-5G
6,8-Difluorochroman-4-one
6,8-Difluorochroman-4-one
Vzorec: C₉H₆F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01764784
CAS číslo: 259655-01-1