Tisk…
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51024-1G PC51024-250MG PC51024-500MG
APOSPC51024-1GEA 8700 CZK
APOSPC51024-1G APOSPC51024-250MG APOSPC51024-500MG
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₅BrClFN₂
MW: 263.494 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18384876
CAS číslo: 1286734-93-7