Tisk…
N-[[4-(4-Fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl]acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510236-100G PC510236-25G
APOSPC510236-100GEA 3310 CZK
APOSPC510236-100G APOSPC510236-25G
N-[[4-(4-Fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl]acetamide
N-[[4-(4-Fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl]acetamide
Vzorec: C₁₄H₁₉FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619692
CAS číslo: 112913-94-7