3-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510235-1G
PC510235-5G
APOSPC510235-1GEA
3410
CZK
APOSPC510235-1G
APOSPC510235-5G
3-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
3-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₁FO₃ MW: 198,191 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06823839 CAS číslo: 69888-90-0 |