Tisk…
3,6-Dibromo-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51023-1G PC51023-250MG
APOSPC51023-1GEA 11180 CZK
APOSPC51023-1G APOSPC51023-250MG
3,6-Dibromo-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
3,6-Dibromo-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₅Br₂FN₂
MW: 307.945 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18384875
CAS číslo: 1286734-91-5