Tisk…
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510220-1G PC510220-250MG
APOSPC510220-1GEA 9200 CZK
APOSPC510220-1G APOSPC510220-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₇F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15527665
CAS číslo: 1260740-53-1