Tisk…
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51022-1G PC51022-250MG
APOSPC51022-1GEA 17360 CZK
APOSPC51022-1G APOSPC51022-250MG
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₅BrFIN₂
MW: 354.946 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18384874
CAS číslo: 1286734-96-0