Tisk…
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]oxirane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510217-1G PC510217-250MG
APOSPC510217-1GEA 17130 CZK
APOSPC510217-1G APOSPC510217-250MG
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]oxirane
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]oxirane
Vzorec: C₁₀H₆F₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16503160
CAS číslo: 109086-18-2