Tisk…
4-Fluoro-7-methylindole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510216-1G PC510216-250MG PC510216-5G
APOSPC510216-1GEA 14220 CZK
APOSPC510216-1G APOSPC510216-250MG APOSPC510216-5G
4-Fluoro-7-methylindole
4-Fluoro-7-methylindole
Vzorec: C₉H₈FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027019
CAS číslo: 313337-32-5