3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510212-1G
PC510212-250MG
APOSPC510212-1GEA
55220
CZK
APOSPC510212-1G
APOSPC510212-250MG
3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionic acid
3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionic acid
Vzorec:
C₉H₇F₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16616839 CAS číslo: 56539-85-6 |