Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC510210-1G PC510210-250MG PC510210-5G
APOSPC510210-1GEA 17130 CZK
APOSPC510210-1G APOSPC510210-250MG APOSPC510210-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185403
CAS číslo: 691877-04-0
UN: 2735
ADR: 8,III