Tisk…
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51021-100MG PC51021-1G PC51021-500MG
APOSPC51021-100MGEA 2280 CZK
APOSPC51021-100MG APOSPC51021-1G APOSPC51021-500MG
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1H-indazole
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₃BrClFN₂
MW: 249.468 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18384873
CAS číslo: 1286734-78-8