Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC510204-1G PC510204-250MG
APOSPC510204-1GEA 4570 CZK
APOSPC510204-1G APOSPC510204-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrazole
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrazole
Vzorec: C₄H₂BrF₃N₂
MW: 214.971 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12755885
CAS číslo: 93608-11-8