Tisk…
3,6-Dibromo-5-fluoro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51020-100MG PC51020-1G PC51020-500MG
APOSPC51020-100MGEA 6620 CZK
APOSPC51020-100MG APOSPC51020-1G APOSPC51020-500MG
3,6-Dibromo-5-fluoro-1H-indazole
3,6-Dibromo-5-fluoro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₃Br₂FN₂
MW: 293,919 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18384872
CAS číslo: 1286734-81-3